Drukuj
Mieszalnik mikropłytek i mikroprobówek, MixMate®
Dostawca: Eppendorf
MixMate®
EPPE5353000.510EA 11520 PLN
EPPE5353000.537 EPPE5353000.510
Mieszalnik mikropłytek i mikroprobówek, MixMate®
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Mix samples completely and reliably with the Eppendorf® MixMate. 96 and 384-well plates and reaction tubes are mixed by the 2DMix-Control technology even at the microliter scale. The additional vortex function has a 2 s run timer allowing processing your next sample without restarting.
  • 2DMix-Control provides optimised mixing with anti-spill technology
  • Preprogrammed soft keys for different types of tubes
  • Wielofunkcyjny i elastyczny, miesza i wiruje płytki oraz probówki
  • Cyfrowy wyświetlacz umożliwia łatwe i dokładne wyświetlanie prędkości i czasu
  • Praca ciągła lub tryb czasowy od 15 s do 99,5 h
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Certyfikaty: Stopień ochrony IP zgodny z normą DIN EN 61010: IP 20