Drukuj
Wycinak stołkowy, QualiRod
Dostawca: BURKLE
5311-0001 5311-0002
300-0018EA 412 PLN
300-0018 300-0140
Wycinak stołkowy, QualiRod
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Conical hand drill with sharp cutting edges and a solid handle made from stainless steel V2A (1.4301)/AISI 304.
  • Sterilisable
Designed to cut out samples from soft, paste-like substances (cheese, butter, clay, loam, soap and wax).
Certyfikaty: ISO 707