Drukuj
Próbniki, StickProof
Dostawca: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 2480 PLN
312-1176 300-0117
Próbniki, StickProof
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without edges, grooves or crevices for easy cleaning. The sample is collected directly into the sampling bag which is held in place with the included clamp. StickProof borehole diameter 25 mm; chamber length 120 mm. Sampling bags: 170×120 mm for 400 ml.
  • Smukła końcówka umożliwia łatwe dostanie się do próbki
  • Powierzchnia polerowana elektrolitycznie
  • Zmienna wielkość próbki do 50 ml
  • ze stali nierdzewnej V4A (1.4404)/AISI 316 L
Dodatkowe informacje: komplecie zacisk oraz 100 worków do pobierania próbek PE.