Drukuj
Próbniki rdzeniowe, QuickPicker
Dostawca: BURKLE
5322-1300 5322-0300
312-1175EA 1470 PLN
312-1175 312-0085
Próbniki rdzeniowe, QuickPicker
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Wykonane ze stali nierdzewnej lub PP, przezroczyste, buteleczki na próbki z PE. QuickPicker jest odpowiedni, gdy towary luzem są pobierane bezpośrednio z worków, worków lub otwartych pojemników. Próbka jest napełniana bezpośrednio do butelek na próbki. Głębokość pobierania próbek 300 mm, Ø 25 mm, długość 500 mm, pojemność 75 ml.
  • Odkręcany szpic
  • Łatwe czyszczenie
  • No edges or crevices, no residual sample material
Dodatkowe informacje: w komplecie znajduje się próbnik i dwie butelki na próbki oraz szczotka do czyszczenia.