Drukuj
VWR®, Czerpak do próbek
Dostawca: VWR Collection
331-3413EA 1600 PLN
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Czerpak do próbek
Próbniki Czerpaki
Wszystkie czerpaki są wykonane z niebieskiego PP i składają się z butelki z uchwytem zatrzaskowym.
  • Pojemniki przeznaczone do pobierania i wysyłania próbek do badań w tym samym pojemniku, eliminując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
  • Sterylizowane przez napromieniowanie wiązką elektronów i pakowane pojedynczo w szczelną torebkę z zamkiem błyskawicznym, aby zagwarantować integralność próbki
Informacje do zamówienia: Dostępne z nakrętką na zawiasach lub zakrętką
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904