Drukuj
Próbnik do substancji lepkich, Mini ViscoSampler
Dostawca: BURKLE
5341-1060 5341-1100 5341-1150
300-1032EA 1770 PLN
300-1032 300-1027 300-1028
Próbnik do substancji lepkich, Mini ViscoSampler
Próbniki Próbniki do cieczy
Suction samplers for viscous media such as paste, sludge, cream, or oil.
  • Łatwe czyszczenie
  • Moliwość sterylizacji
  • Stal nierdzewna V4A (1.4404)/AISI 316L
Najczesciej zalecane do przemysłu farmaceutycznego.
Dodatkowe informacje: Supplied with a 2 mm suction nozzle, which can be replaced with drills that have a wider aperture for sampling substances with higher viscosity.