Drukuj
Cyfrowe refraktometry przenośne, seria PAL
Dostawca: Atago
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 1250 PLN
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Cyfrowe refraktometry przenośne, seria PAL
Refraktometry Refraktometry przenośne
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
There are over 80 special scales for the PAL series available on request (dextran, fructose, glucose, lactose, maltose, honey, soya milk, sea water and citric acid).
Dodatkowe informacje: Supplied in storage case with pipette.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ PAL series
Environmentally Preferable
Wielkość próbki 0,3 ml 0,3 ml
Czas odpowiedzi 3 s 3 s
Zasilanie 2 AAA batteries 2 AAA batteries
S×G×W 55×31×109 mm 55×31×109 mm
Weight 100 g 100 g