Drukuj
Głowice jednokanałowe
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 6090 PLN
224-1362 HEID523-43020-00
Głowice jednokanałowe
Pompy Głowice pomp Głowice pomp perystaltycznych
Głowice do pomp perystaltycznych SP standard 1,6 mm i SP standard 2,5 mm: Do prostych aplikacji. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego. Rolki ze stali nierdzewnej, łożyska toczne wykonane z poliamidu. Rotor wyposażony w 2 wypukłe walce; Media komórkowe nie zostają uszkodzone
Do węży o grubości ściany 1,6 mm lub 2,5 mm. Przepustowość: 0,5 do 3644 ml/min (w zależności od napędu i węży stosowanych).
Głowice do pomp perystaltycznych SP vario: Dla węży o różnych grubościach
Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego
Rolki ze stali nierdzewnej, łożyska toczne wykonane z lakierowanego aluminium
Wirnik wyposażony 2 wypukłe walce; Media komórkowe nie zostają uszkodzone
Węże o grubości ścianki od 1,6 do 2,5 mm; wirnik z regulowaną odległością pomiędzy rolkami, aby umożliwić użytkowanie węży z różną grubością
Przepływ: 0,5 do 3644 ml/min (w zależności od napędu i węży stosowanych)