Drukuj
Głowice wielokanałowe
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 8590 PLN
224-1445 224-1446 224-1447
Głowice wielokanałowe
Pompy Głowice pomp Głowice pomp perystaltycznych
Modele C4, C8 i C12. Mogą być stosowane w połączeniu z napędem pompy perystaltycznej PD 5001, PD 5101 i PD 5201 z adapterem wielokanałowym. Maksymalnie może pompować 12 kanałów jednocześnie. Oddzielne dozowanie do różnych pojemników, w jednej operacji.
  • Szybka i łatwa wymiana węży
  • Może być również obsługiwana z częściowo załadowaną głowicą
  • Prędkość przepływu może być dobierana indywidualnie dla każdego kanału, wybierając różne średnice węży
  • Zredukowana pulsacja dzięki 4 lub 8 rolkach
  • Kasety można wymieniać nawet w trakcie pompowania
Model C4
8 rolek o niskiej pulsacji
Głowica pompy mogą być wyposażone w 4 małe kasety (opcjonalne akcesoria, które można zamówić oddzielnie)
Częściowe załadowanie głowicy pompy jest możliwe
Kasety są łatwe do zainstalowania w zatrzaskowym mechanizmie blokowania
Model C8
4 rolki o niskiej pulsacji
Głowica pompy może być wyposażona w 8 średnich kaset lub 4 duże kasety
Częściowe załadowanie głowicy pompy jest możliwe
Kasety średnie i duże mogą być stosowane w połączeniu
Kasety są łatwe do zainstalowania w zatrzaskowym mechanizmie blokowania
Model C12
8 rolek o niskiej pulsacji
Głowica pompy może być wyposażona w 12 małych kaset
Częściowe załadowanie głowicy pompy jest możliwe
Wbudowany reduktor umożliwia pompowanie bardzo małych objętości
Kasety są łatwe do zainstalowania w zatrzaskowym mechanizmie blokowania