Drukuj
Głowice SP quick do pomp perystaltycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 3200 PLN
224-1356 224-1357
Głowice SP quick do pomp perystaltycznych
Pompy Głowice pomp Głowice pomp perystaltycznych
Modele SP quick 1,6 i 2,5 mm.
Niska pulsacja oraz łatwa i szybka wymiana węży.
Model SP quick 1,6 mm:
Wydajność nominalna 0,3 do 3300 ml/min (w zależności od napędu i węży stosowanych)
Do węży o grubości ściany 1,6 mm
Niska pulsacja dzięki systemowi 5 rolek, łożyska kulkowe i rolki ze stali nierdzewnej
Szybka i łatwa wymiana węży
Model SP quick 2,5 mm:
Wydajność nominalna 0,3 do 3300 mL/min (w zależności od napędu i węży stosowanych)
Do węży o grubości ściany 2,5 mm
Niska pulsacja dzięki systemowi 5 rolek, łożyska kulkowe i rolki ze stali nierdzewnej
Szybka i łatwa wymiana wężyg