Drukuj
Napędy pomp perystaltycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 22240 PLN
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Napędy pomp perystaltycznych
Pompy Napędy pomp Napędy pomp perystaltycznych
Modele PD 5201 i PD 5206 dla zaawansowanych wymagań. Pompy perystaltyczne są idealne do transportowania i dozowania agresywnych, ściernych lub korozyjnych rozwiązań, a także sterylnych pożywek pod niskim ciśnieniem. Medium transportowane styka się jedynie z wężami, więc nie może być zanieczyszczone. Nadają się do transportu medium o wysokiej lepkości do 10 000 mPas. Pompy są samozasysające, bez uszczelek lub zaworów. Mogą one być stosowane w przemyśle spożywczym do filtrowania i rozdzielania, do uzdatniania wody, w biotechnologii oraz do rutynowych badań laboratoryjnych. Ciśnienie i zasysanie próżniowe jest możliwe. Bezobsługowe silniki zapewniają długą żywotność. Ilość przepompowanej przez głowice cieczy zostaje zapamiętana w programie w zależności od użytych węży i jest wyświetlana na cyfrowym wyświetlaczu. Opcjonalne oprogramowanie może być zamówione jako akcesorium. Napęd pompy jest sterowany mikroprocesorem. Wyposażone w cyfrowy interfejs RS232. Prędkość, odmierzona ilość, przepływ, pauza i wymiar węży może być kontrolowany. Cyfrowy wyświetlacz prędkości (min⁻¹) oraz szybkość przepływu (ml/min). Cyfrowy wyświetlacz objętości przepływu (ml) w przypadku pomiaru objętości. Dawkowanie jest dostępne z regulowanymi czasami przerw. Odmierzaną objętość można również zobaczyć na wyświetlaczu przepływu. Niezwykle prosta kalibracja objętości przepływu (ml) i szybkość przepływu (ml/min).
  • Analogowe i cyfrowe Interfejs RS232C do prędkości, kierunku obrotów oraz start/stop
  • Elektroniczna regulacja prędkości z dużą dokładnością sterowania ±0,5%
  • Odwracalny kierunek obrotów (lewo/prawo)
  • Przycisk prędkości maksymalnej napełniania i opróżniania węży
Model PD 5201:
Przepustowość z głowicami jednokanałowych od 0,3 do 729 ml/min oraz od 0005 do 336 ml/min z głowicami wielokanałowymi
Zakres prędkości 5 - 120 min⁻¹
Cyfrowa regulacja prędkości: Cyfrowy kontroler ze sprzężeniem zwrotnym
Może być wyposażony w dwie głowice; SP quick i SP quick d w połączeniu
Adapter głowic wielokanałowych w zestawie. Zasilacz wielokanałowy. Może być wyposażony w głowice wielokanałowe C 4, C 8 oraz C 12 (głowice pomp należy zamówić oddzielnie)
Gdy używane są głowice wielokanałowe, pomiar objętości i przepływu są wyświetlane w µl na wyświetlaczu urządzenia (dotyczy rozmiarów węży 0,2 - 0,9 mm)
Model PD 5206:
Przepływ 1,6 - 3644 ml/min
Zakres prędkości 24 - 600 min⁻¹
Cyfrowa regulacja prędkości: Cyfrowy kontroler ze sprzężeniem zwrotnym
Napęd pompy nie nadaje się do wielokanałowych głowic lub głowicy SP quick d