Drukuj
Napędy pomp perystaltycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03
224-0755EA 18250 PLN
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03
Napędy pomp perystaltycznych
Pompy Napędy pomp Napędy pomp perystaltycznych
Modele PD 5101 i PID 5106 dla wysokich wymagań. Pompy perystaltyczne są idealne do transportowania i dozowania agresywnych, ściernych lub korozyjnych rozwiązań, a także sterylnych pożywek pod niskim ciśnieniem. Medium transportowane styka się jedynie z wężami, więc nie może być zanieczyszczone. Nadają się do transportu medium o wysokiej lepkości do 10,000 mPas. Pompy są samozasysające, bez uszczelek lub zaworów. Mogą one być stosowane w przemyśle spożywczym do filtrowania i rozdzielania, do uzdatniania wody, w biotechnologii oraz do rutynowych badań laboratoryjnych. Ciśnienie i zasysanie próżniowe jest możliwe. Bezobsługowe silniki zapewniają długą żywotność.
  • Regulowana prędkość pokrętłem analogowym, kierunku obrotów i start/stop
  • Elektroniczna regulacja prędkości
  • Dokładność regulacji ±0,5%
  • Analogowy interfejs umożliwiający sterowanie poprzez regulację 0 do 10 V lub 4 do 20 mA
  • Odwracalny kierunek obrotów (lewo/prawo)
  • Przycisk prędkości maksymalnej napełniania i opróżniania węży
  • Możliwość składowania (maks. 3 pompy)
  • Stopień ochrony IP 55 (ochrona przed strumieniem wody zgodne z normą DIN 40050)
Model PD 5101:
Przepustowość z głowią jednokanałową od 0,3 do 729 ml/min/przepływ w przypadku głowic wielokanałowych od 0,005 do 336 ml/min/kanał
Zakres prędkości 5 do 120 min⁻¹
Regulacja prędkości: Cyfrowy kontroler ze sprzężeniem zwrotnym
Ustawienie prędkości: Skala
Może być wyposażony w dwie głowice: SP quick i SP quick d
Napęd PD 5101 w kilka minut można dostosować do głowic wielokanałowych dzięki specjalnemu adapterowi. Może być wyposażony w głowice wielokanałowe C4, C8 oraz C12 (głowice pomp należy zamówić oddzielnie)
Model PD 5106:
Wydajność nominalna 1,6 do 3,644 ml/min
Zakres prędkości 24 do 60 min⁻¹
Regulacja prędkości: Cyfrowy kontroler ze sprzężeniem zwrotnym
Ustawienie prędkości: Skala
Napęd pompy nie nadaje się do głowic wielokanałowych i głowicy SP quick d