Drukuj
Zestaw kompletnych pomp perystatycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 20830 PLN
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Zestaw kompletnych pomp perystatycznych
Pompy Pompy perystaltyczne
Kompletny zestaw zawierający: napęd pompy, głowicę pompy oraz węże. Gotowy do użycia.
  • Wydajność nominalna 0,3 do 80 ml/min
  • Do węży o grubości ściany 1,6 mm
  • Zestaw zawiera 1 m węża TYGON (średnica wewnętrzna 0,8 mm) i 1 m węża silikonowego (średnica wewnętrzna 0,8 mm)
Napęd pompy perystaltycznej PD 5101 (opis techniczny Nr. Kat. 224-1352) z głowicą SP Quick 1,6 i zestaw węży.