Drukuj
Pompa do beczek, Ultra-pure
Dostawca: BURKLE
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 3770 PLN
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Pompa do beczek, Ultra-pure
Pompy Pompy do beczek
These pumps are ideal for decanting high purity liquids. Materials in contact with liquid are PTFE and FEP, these enable liquids, which attack conventional materials such as PP and PVC, to be pumped (except elemental fluorine). The stopcock, made of PTFE, prevents the escape of hazardous vapours and stops dripping.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Adaptery do różnych pojemników dostępnych na rynku
  • Płynna regulacja długości rurki zanurzeniowej
PP contact parts and flexible PVC tubing.