Drukuj
VWR®, Pipety jednokana?owe, mechaniczne, sta?a pojemno??
Dostawca: VWR Collection
613-0172EA 940 PLN
613-0172 613-7119 613-7120 613-7121 613-7122 613-7123 613-7124 613-7125 613-7126 613-7127 613-7128
VWR®, Pipety jednokana?owe, mechaniczne, sta?a pojemno??
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Ergonomiczny kształt, pasują do małych i dużych dłoni, zapewniają wygodę podczas pracy zarówno dla osób praworęcznych jak i leworęcznych.
  • Wąski, stożkowy trzon kompatybilny z większością dostępnych końcówek.
  • Regulowany wyrzutnik końcówek, ze stali nierdzewnej.
  • Uszczelki nie wymagają konserwacji, polerowane tłoki dla lepszej precyzji.
  • Autoklawowalne w całości
Informacje do zamówienia: Dostarczane z kluczem do kalibracji w laboratorium