Drukuj
Suszarki LUT 6050/LUT 6050 F
Dostawca: Thermo Scientific
50040190 50049643 50049644
466-1201EA 53310 PLN
466-1201 466-2510 466-2520
Suszarki LUT 6050/LUT 6050 F
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Urządzenia serii LUT przeznaczone są do suszenia farb i innych powłok, gdzie rozpuszczalnik może wytworzyć atmosferę wybuchową w powietrzu, czyli w miejscach gdzie maksymalna ilość rozpuszczalnika jest ograniczona*. LUT 6050 F jest dedykowany do instalacji w strefach zagrożenia pożarowego, np. przy pracy z lakierami. Wnętrze komory i wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej 1,4301, a materiały izolacyjne są wolne od substancji czynnych powierzchniowo (nie użyto silikonu). Uniknięto formowania oparów, poprzez odpowiednio zaprojektowany układ nawiewu świeżego powietrza, które jest filtrowane i wstępnie ogrzewane przed dostaniem sie do komory. Wentylator promieniowy zapewnia, że świeże, ciepłe powietrze oraz opary rozpuszczalników są skutecznie wymieszane.
  • Mikroprocesorowy regulator temperatury Kelvitron®
  • Czasowe zabezpieczenie temperaturowe chroniące zarówno suszarkę, jak i wsad przed pożarem
  • Alarmy wizualne i akustyczne
  • Wentylacja komory przed ogrzewaniem, kontrolowany obieg i wylot powietrza
  • Cyfrowe ustawienie temperatury i drzwi nastawne
Certyfikaty: Klasa Ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 40050, część 1: IP 22 (LUT 6050), IP54 (LUT 6050 F)
Oba modele są zgodne z normą DIN EN 1539
Dodatkowe informacje: W komplecie z dwoma chromowanymi półkami z siatki drucianej i tacki na skropliny ze stali nierdzewnej
Uwaga: * Uwaga: czysty palny rozpuszczalnik (obliczone zgodnie z EN 1539)