Drukuj
Suszarki z konwekcją naturalną, seria ED
Dostawca: Binder
9010-0075 9010-0190
466-3267EA 29360 PLN
466-3267 466-3251
Suszarki z konwekcją naturalną, seria ED
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Uniwersalne suszarki z komorą ze stali nierdzewnej, które są idealne do suszenia i sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym i chemii, biotechnologii, medycynie i na uniwersytetach. Suszarki posiadają program temperatury, regulowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe, klasa 2 (DIN 12880) z alarmem wizualnym i regulowaną wentylacją za pomocą przedniego i tylnego wentylatora o średnicy przewodu wydechowego 50 mm. Zgodność z GLP / GMP zapewnina przez opcjonalny interfejs RS422 i oprogramowanie ATP-COM ™ DataControlSystem.
  • Wstępna komora ogrzewania APT.line™ z konwekcją naturalną
  • Kontroler DS z zintegrowanym czasomierzem od 0 do 99 h
  • Cyfrowe ustawienie temperatury z dokładnością 1 °C
  • Możliwa kalibracja i walidacja
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certyfikaty: Ochrona IP zgodna z DIN EN 60529: IP 20
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma chromowanymi półkami
Uwaga: Należy pamiętać jednostki ED 400 i ED 720 wymagają zasilania trójfazowego.