Drukuj
Modele molekularne: struktury kowalencyjne
Dostawca: SPIRING ENTERPRISES
MKO-100-30 MKO-101-45 MKO-124-36
761-0104EA 84.2 PLN
761-0104 761-0105 764-0068
Modele molekularne: struktury kowalencyjne
Modele Modele biologii molekularnej
Structures of ionic crystals, sodium chloride.
  • 36 atoms
  • 80 bonds: 18 metal (grey), 18 halogen (green), 80 medium grey bonds
36 atoms.
80 bonds: 18 metal (grey), 18 halogen (green), 80 medium grey bonds.