Drukuj
Młynki laboratoryjne, POLYMIX® PX-MFC 90 D
Dostawca: KINEMATICA
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 18850 PLN
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Młynki laboratoryjne, POLYMIX® PX-MFC 90 D
Młynki
Młynek z potężnym silnikiem który jest odpowiedniu do wszystkich zastosowań laboratoryjnych. Komora mieląca z dołączonym lejem i wsypem rotacyjnym do nasypu próbki, może być używana z wymienną końcówką młota lub noża, oraz sitami z rozmiarem siatki od 0,2 do 6 mm. Części komory mające kontakt z próbką są wykonane z wzmocnionej stali nierdzewnej, rama z anodyzowanego aluminium posiada zinegrowany uchwyt. Przesiany materiał może zostać zebrany za pomocą naczyń z połączeniem NS 29/32 (konieczne zatrzaski) lub próbówek do odbierania.
  • Mocny silnik pozwala osiągać prędkości do 6000 min-1 o niskiej emisji hałasu (mniej niż 70 dB(A) przy 6000 min-1 bez obciążenia) dzięki 3 fazowemu silnikowi AC
  • Komora mieląca może zostać wyposażona w młot kruszący lub ostrze (nie jest wymagana druga komora mieląca)
  • Zintegrowany kontroler prędkości z wyświetlaczem LED pokazuje prędkość oraz informacje o statusie urządzenia
  • Zintegrowana ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i zablokowanie oznacza że silnik wyłączy się jeśli wystąpi przeciążenie, chroniąc się
  • Wyłącznik bezpieczeństwa dla automatycznego wyłączania, i tryb uśpienia dla oszczędzania energii
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Safety according to IEC/EN 61010-2-51
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodnie z DIN EN 60529: IP 20
EMC zgodnie z IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Bazpieczeństwo zgodnie z IEC/EN 61010-2-51
Informacje do zamówienia: Dostarczany albo z młotem albo z nożem kruszącym, prosimy wybrać potrzebne akcesorium, zawiera statyw na próbki i jeden zestaw 12 próbówek odbierających