Drukuj
Mikroskop polaryzacyjny, PM-1805
Dostawca: MOTIC
12180145 1100102200632
630-1169EA 374 PLN
630-1169 630-1469
Mikroskop polaryzacyjny, PM-1805
Mikroskopy
Polarising microscope for the observation of fibres and plastics.
  • Circular stage graduated from 0 to 360°
  • Swing-in/out analyser and polariser
Dodatkowe informacje: Supplied with a vinyl dust cover.