Drukuj
Dozownik mikropłytkowy, Multidrop® Combi
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 115860 PLN
735-0393 735-0394
Dozownik mikropłytkowy, Multidrop® Combi
Dozowniki mikropłytek
Bazując na sprawdzonej i niezawodnej gamie wyrobów Multidrop™, Multidrop™ Combi zapewnia szybkie dozowanie odczynników w dużych ilościach dla laboratoriów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Multidrop™ Combi jest niezwykle elastyczny, dozuje do płytek zawierających od 6 do 1536 studzienek z automatyczną regulacją wysokości dozowania w przypadku płytek ze studzienkami od płytkich do głębokich.
  • Precyzyjne dozowanie dzięki technologii pompy perystaltycznej w szerokim zakresie: 0,5 do 2500 µl
  • Zmniejszone koszty odczynników dzięki dozowaniu małych objętości i minimalnych martwych objętości
  • Prosta obsługa dzięki wyświetlaczowi graficznemu opartemu na ikonach
  • Wysoka przepustowość przy pełnej kompatybilności z robotami
  • Multidrop™ Combi, wyposażony w funkcję SMART, zlicza zużycie kasety dozującej i wyświetla status kalibracji
The Multidrop™ Combi combines the most versatile features for reagent dispensing with excellent performance for drug discovery or genomic and proteomic assays.