Drukuj
Lupy powiększające
Dostawca: ESCHENBACH OPTIK
264265 2642100
630-8150EA 315 PLN
630-8150 630-8151
Lupy powiększające
Lupy
This magnifier provides biconvex PXM® lightweight lens for an ergonomic use and optimised performances.
  • Additional plano-convex lens in the handle for 5× magnification
  • Eyelet in the handle, round-the-neck carry cord supplied
  • Antistatic coating