Drukuj
Inkubatory CO2, BBD 6220 oraz Cytoperm® 2
Dostawca: Thermo Scientific
51011659 51011660 51020241
390-2430EA 251770 PLN
390-2430 390-2441 390-0259
Inkubatory CO2, BBD 6220 oraz Cytoperm® 2
Inkubatory Inkubatory CO₂
Te CO₂ inkubatory ucieleśniają innowacyjną generację urządzeń zapewniających optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami. Gwarantują optymalną powtarzalność wyników. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom BBD 6220 i Cytoperm®2 są predestynowane do wszystkich sektorów, które stawiają wysokie wymagania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i jakości pracy: w laboratoriach mikrobiologicznych i przy zapłodnieniu in vitro, a także w badaniach nad nowotworami lub inżynierii tkankowej. Każdy inkubator charakteryzuje się niezawodnością, bezpieczeństwem i praktycznymi cechami zastosowania zgodnymi z najwyższymi poziomami jakości.
  • Sterylizacja pary nawilżającej
  • Wnętrze bez kondensacji
  • W pełni automatyczna dezynfekcja gorącym powietrzem
  • Cytoperm® 2 oferuje dodatkowo kontrolowaną atmosferę tlenu w komorze
System osłon gazowych dostarczany standardowo z sześciu oddzielnie uszczelnianych szklanych drzwi zapewnia dostęp segmentowy. To znacznie skraca czas odzyskiwania podczas załadunku i rozładunku i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia do wyjątkowo niskiego poziomu (z Cytoperm® 2).
Udowodniono skuteczną sterylizację pary nawilżającej przed wejściem do komory. Cały system wytwarzania pary podlega ciągłej sterylizacji i jest ponownie dezynfekowany wraz z procedurą dezynfekcji 180 ° C. Dzięki BBD 6220 wnętrze jest automatycznie dezynfekowane w temperaturze 180 ° C bez potrzeby demontażu łączników i czujników. Faza dezynfekcji, w której pracuje jednostka, jest pokazywana na wyświetlaczu stanu. Oryginalne warunki inkubacji instrumentu są następnie automatycznie przywracane.
Wypróbowany i przetestowany system ogrzewania z płaszczem powietrznym zapewnia jednolitą stabilność temperatur wewnętrznych i ściennych. W celu pozbycia się niepożądanych "subkultur" pożywki, wnętrze nie zawiera kondensatu - nawet przy wysokich poziomach wilgotności. CO₂ kontrola: Pomiar odbywa się za pomocą celi pomiarowej o przewodności cieplnej z funkcją automatycznego włączania i automatycznego zerowania, możliwa dezynfekcja gorącym powietrzem o 180 ° C. CO₂ Zakres: 0 - 20%, dokładność nastawy ±0,1% obj. Wilgotność jest kontrolowana za pomocą zewnętrznego zbiornika wody, mierzonego przez pomiar wilgotności pojemnościowej.