Drukuj
Analogowy higrometr
Dostawca: Amarell
Z641760 Z641750
620-1164EA 203 PLN
620-1164 AMARZ641750
Analogowy higrometr
Higrometry Higrometry analogowe
Precyzyjny ścienny higrometr nadaje się do użytku wewnątrz. Obudowa z mosiądzu i stali nierdzewnej. Wypełnienie rtęciowe.
  • Rzetelny model
  • Dokładność +/- 5%