Drukuj
VWR®, Jednorazowe tłuczki i mikroprobówki
Dostawca: VWR Collection
431-0094EA 955 PLN
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Jednorazowe tłuczki i mikroprobówki
Homogenizatory Homogenizatory ręczne
Tłuczki i mikroprobówki wytwarzane są z PBTP w klasie 10 000, ISO 7, M5.5 Przeznaczone do homogenizacji komórek i tkanek roślinnych lub tworzenia zawiesiny białek i cząstek DNA Opcjonalnie może być stosowany napęd zasilany baterią Tłuczek ma długość 75 mm
  • Wolne od pirogenów, DNaz i RNaz.
  • Uchwyt z rowkami ułatwia obracanie bez wyślizgiwania się nawet podczas pracy w rękawiczkach.
  • Lekki napęd odciąża pracę ręczną.
  • Napęd umożliwia homogenizację w ciągu kilku sekund
Dodatkowe informacje: Tłuczki i mikroprobówki są pakowane indywidualnie Opcjonalny napęd jest dostarczany z adapterem na tłuczek i dwoma bateriami AA