Drukuj
Homogenizatory, Polytron® PT 1200 E i PT 1300 D
Dostawca: KINEMATICA
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 16930 PLN
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Homogenizatory, Polytron® PT 1200 E i PT 1300 D
Homogenizatory Homogenizatory ręczne
Ręczne, zakres objętości od 0,1 do 250 ml. Do dyspersji, homogenizacji, ekstrakcji, rozbijania komórek, mieszania, emulsyfikacji, zawieszania.
  • Szybkozłącze dla szybkiej wymiany agregatów dyspersyjnych
  • PT 1300D może być kontrolowany zdalnie za pomocą oprogramowania KIN i podłączenia przez USB lub RS 232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodna z DIN EN 60529: IP 20
Dodatkowe informacje: Napęd z zasilaczem niskiego woltażu. Elementy dyspersyjne i akcesoria muszą zostać zamówione osobno.