Drukuj
Płyta grzejna
Dostawca: Severin
SEVEKP1091EA 457 PLN
SEVEKP1091
Płyta grzejna
Urządzenia grzewcze Płyty grzejne
Simple hot plate with high-temperature resistance.
  • Stepless temperature adjustment by means of a thermostat with indicator lamps
Heating ring Ø: 185 mm
Output: 1500 W
W×D×H: 250×290×85 mm