Drukuj
Mikro palniki z zaworem iglicowym, 1000 °C
Dostawca: BOCHEM
7300 7310
451-0001EA 407 PLN
451-0001 451-0002
Mikro palniki z zaworem iglicowym, 1000 °C
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Nickelled brass.
  • Max. temperature 1000 °C
  • With air regulation
  • Accepts 10 mm Ø tubing
Height: 90 mm
Head Ø: 8 mm