Drukuj
Zgrzewarka do mikropłytek, ALPS™ 50V
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
ALPS™
732-0996EA 24400 PLN
732-0996
Zgrzewarka do mikropłytek, ALPS™ 50V
Zgrzewarki Zgrzewarki do mikropłytek
Zgrzewanie zapewnia doskonałą ochronę próbek z płytek do przechowywania i reakcyjnych w zastosowaniach obejmujących przechowywanie związków, archiwizację próbek i PCR. Ręczna zgrzewarka do mikropłytek ALPS™ 50 V została zaprojektowana w celu zapewnienia spójności uszczelnienia w zastosowaniach o niskiej przepustowości.
  • Zapewnia bezpieczne, szczelne uszczelnienie wokół poszczególnych studzienek, eliminując utratę próbki w wyniku parowania i zanieczyszczenia krzyżowego między studzienkami
  • Kompaktowa i przenośna konstrukcja
  • Proste elementy regulacyjne za pomocą panelu dotykowego umożliwiają dostosowanie temperatury i czasu zgrzewania, a alarm dźwiękowy informuje o zakończeniu zgrzewania
  • Ergonomiczna konstrukcja uchwytu przeciwdźwigni zmniejsza wysiłek operatora i minimalizuje obciążenie
  • Możliwość uszczelniania szerokiej gamy płytek o różnych wysokościach, gdy są wspierane przez nośniki płytek (dostępne osobno)
Dodatkowe informacje: Supplied with plate carrier for non skirted PCR plates (which is also available separately).