Drukuj
Pompa mieszkowa, accuro®
Dostawca: Dräger
6400000 6400260
151-3130EA 2640 PLN
151-3130 151-3141
Pompa mieszkowa, accuro®
Systemy detekcji gazów
Ergonomic pump for use with short-term tubes.
  • Stroke counter
  • Final pump stroke indicator
  • Made from solid synthetic material