Drukuj
System filtracji powietrza
Dostawca: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 5300 PLN
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
System filtracji powietrza
Meble Szafy bezpieczeństwa
Recyrkulacyjny system filtracji powietrza UFA.20.30
Unikanie kosztownych przebudowań ścian oraz sufitów. Bezpieczne przechwytywanie oparów i gazów w miejscu ich powstania lub wydobywania się.
Dowolne miejsce instalacji, niezależne od wyjść systemu wentylacyjnego
Aktywna ochrona osobista dzięki bezpiecznemu przechwytywaniu szkodliwych oparów i zatrzymywaniu ich przez system filtracji
Bardzo niski poziom hałasu, ~ 39 dB (A)
Zgodność z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Obudowa wykonana z blachy laminowanej
Z kilkustopniowym systemem filtracji i przewodem zasilającym
Monitoring odciąganego powietrza i monitoring filtra potwierdzone certyfikatem VDE
Alarm optyczny i akustyczny, bezpotencjałowy styk alarmu
Wymiary - szer. ×głęb ×wys. (mm): 305×555×210
Recyrkulacyjny system filtracji powietrza UFA.20.30 wiąże opary rozpuszczalnika (węglowodory) skutecznie do czasu wysycenia filtra powyżej poziomu 99,999% w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach symulowanego wypadku w szafie bezpieczeństwa.
Specjalna wersja recyrkulacyjnego systemu filtracji powietrza UFA.20.30-AUS dostępna jest również w wersji przystosowanej do parametrów ciśnień i przepływów objętościowych dla szaf o małej objętości wewnętrznej. Może być zainstalowany na uchwycie ściennym.
Systemy odciągowe
Urządzenia gotowe do podłączenia, łatwy i szybki montaż. Bezpieczna i zatwierdzona wentylacja techniczna szaf do bezpiecznego przechowywania dzięki 120-krotnej wymianie powietrza.
Bezpieczne przechwytywanie oparów gazów w miejscu ich powstawania i wydobywania się.
Bardzo niski poziom hałasu, idealne do bezpośredniego montażu w miejscu pracy
W zestawie z kablem połączeniowym i przewodem zasilającym
Łącznik 75 NW
Wymiary - szer.×głęb.×wys. (mm): 200×400×200
Zgodne z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G c T4
Bez monitoringu odciągu powietrza: w przypadku awarii zielona dioda LED gaśnie
Z monitoringiem odciągu powietrza: zintegrowany czujnik spadku ciśnienia, w przypadku awarii zielona dioda LED i zapala się czerwona dioda LED
Do montażu na ścianie: w zestawie konsole montażowe, elastyczny wąż, zaciski do węża i materiały montażowe.
Urządzenia odciągowe do szaf podblatowych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o warunkach ciśnień i przepływów objętościowych panujących w szafach bezpieczeństwa o niewielkiej pojemności wewnętrznej.
A special version of the recirculating air filter system UFA.20.30-AUS is also available to meet the pressure conditions and volumetric flows of safety storage cabinets with a small internal volume. It can be installed on a wall bracket or in a convenient housing unit.
Ready to plug-in, easy and quick installation. Safe and approved technical ventilation of safety storage cabinets for up to 120-times air change.
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced.