Drukuj
Kalosze ochronne ESD, sznurowane, Nova, Linda
Dostawca: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 20810 PLN
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Kalosze ochronne ESD, sznurowane, Nova, Linda
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa o odporności 30 minut do bezpiecznego przechowywania butli gazowych w budynkach, zgodne z normą DIN EN 14470-2.
  • Łatwy montaż osprzętu i rur - duża wysokość wewnętrzna (1890 mm) i możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
  • Łatwy dostęp do górnej części szafy
  • Brak możliwości nieuprawnionego otwarcia - drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
  • Kąt otwarcia drzwi max. 180°
  • Szybka instalacja - wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie do systemu wentylacji, całościowa wentylacja szafy od dołu ku górze
30 minut odporność ogniowa
Testowane w piecu (typ testowania)
Zatwierdzone z GS, zgodne z CE
Oznakowane zgodnie z normą EN 14470-2
Certyfikaty: 30 minut odporność ogniowa
Testowane w piecu (typ testowania)
Zatwierdzone z GS, zgodne z CE
Oznakowane zgodnie z normą EN 14470-2
Dodatkowe informacje: Połączenie wentylacji nie jest w standardzie, może być wykonane na życzenie klienta. Wyposażenie wewnętrzne musi być zamówione dodatkowo.
Produkty asecos dostarczane są na palecie z wyściółką antypoślizgową w standardzie. Jednak ze względu na ciężar i kruchość ścian produktów (obudowa może zostać nieodwracalnie uszkodzona w momencie popękania ścian) wskazane jest, aby wybierać opcję "dostawa do miejsca instalacji". Dzięki temu mamy pewność, że ich transport będzie przebiegał prawidłowo i dostarczone zostaną do miejsca przeznaczenia bez uszkodzeń. Koszt transportu - wyceniany jest indywidualnie.