Drukuj
Szafa bezpieczeństwa mikrobiologicznego MSC-Advantage™, klasa II
Dostawca: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 64060 PLN
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Szafa bezpieczeństwa mikrobiologicznego MSC-Advantage™, klasa II
Dygestoria i komory Komory laminarne - różne klasy bezpieczeństwa biologicznego
Biobezpieczna mikrobiologiczna komora laminarna to połączenie przemyślanej konstrukcji i wyjątkowej wartości z najlepszą w swojej klasie energooszczędnością, niezawodnością i użytecznością. Zaawansowana konstrukcja biobezpiecznej szafy mikrobiologicznej MSC-Advantage™ ogólnie usprawnia obsługę i konserwację, maksymalizuje bezpieczeństwo oraz optymalizuje serwis i czyszczenie. Dzięki zaawansowanemu wewnętrznemu przepływowi powietrza i technologii silników elektrycznych szafki MSC-Advantage™ zapewniają optymalną energooszczędność, obsługę i serwis. Przy pełnej prędkości silniki elektryczne zużywają o 60% mniej energii niż w przypadku szafek standardowych. W celu dalszej poprawy energooszczędności funkcja inteligentnej regulacji prędkości automatycznie obniża prędkość dmuchawy do 30%, gdy okno jest zamknięte. Taka technologia wydłuża okres eksploatacji filtra HEPA z równoczesnym zapewnieniem sterylnych warunków pracy i oszczędności energii w celu minimalizacji kosztów operacyjnych.
  • Proste w obsłudze sterowanie mikroprocesorowe wyświetla podstawowe dane operacyjne, dotyczące bezpieczeństwa i serwisu
  • Wyjątkowy system monitorowania współczynnika wydajności sygnalizuje potrzebę serwisu szafki
  • SmartPort: atestowana przez TÜV, bezpieczna, czysta metoda prowadzenia przewodów próżniowych i kabli przez ścianę boczną biobezpiecznej szafki mikrobiologicznej
  • Giętka, dzielona taca robocza ze stali nierdzewnej daje się łatwo wyjąć do czyszczenia i sterylizacji w autoklawie
  • Ergonomiczna konstrukcja; pochyły przód poprawiający komfort i zmniejszający zmęczenie operatora, ograniczony poziom hałasu, przestronny obszar roboczy z wygodnymi podłokietnikami
Przednie okna szafek z serii MSC-Advantage™ są wpuszczane w ich ramy, umożliwiając pełny dostęp do górnych wewnętrznych powierzchni okna. Ponadto wszystkie wyjmowane elementy, w tym filtry HEPA, można wymieniać od przodu, co skraca do minimum czas wymiany filtra. W całej szafce stosowane są gładkie elementy, praktycznie eliminując ryzyko skaleczenia podczas rutynowego czyszczenia, serwisowania i konserwacji.
Certyfikaty: Posiada certyfikat EN 12469 wydany przez TÜV Nord.
Dodatkowe informacje: Ceny dostawy, instalacji i rozruchu dostępne na życzenie. Dostępne są inne akcesoria i opcje, aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym firmy Avantor.