Drukuj
Rotary Evaporators
Dostawca: IKA
10004799 10004802 10004805
IKAA10004799EA 31080 PLN
IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Rotary Evaporators
Wyparki Wyparki rotacyjne
Wyparki rotacyjne ze zintegrowaną łaźnią wodno-olejową, bezpieczne i proste w obsłudze, o ergonomicznym kształcie i kompaktowej obudowie.
  • Wszystkie modele posiadają podnośnik elektryczny z funkcją bezpiecznego zatrzymania
  • Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury łaźni
  • Port podczerwieni do transferu danych z łaźni do napędu wyparki
  • Cyfrowa łaźnia grzewcza z mikroprocesorowym kontrolerem może być użyta z olejem lub wodą, zintegrowane uchwyty dla większego bezpieczeństwa
  • Interfejs RS232 do PC umożliwiający pracę z oprogramowaniem Labworldsoft® (opcja), umożliwia pracę w trybie automatycznym
A motorised lift with 140 mm stroke with 'safety stop' function - if the power cuts out the evaporator flask is automatically lifted out of the heating bath. Units can be programmed to reverse the evaporation flask's direction of rotation at intervals to assist the drying process. Temperature control of the heating bath is via a microprocessor controller.
Dodatkowe informacje: Supplied with water/oil bath, 1 L evaporation flasks (NS 29/32), 1 L receiving flasks (KS35/20) and condensing glassware set (except Flex Package which is supplied without glassware).
Please note: A vacuum source, vacuum-check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.
Uwaga: * With transparent plastic coating
** Delivered only with bath, vapour tube, clamps for glassware and Woulf bottle. This package enables the customer to select the glassware set-up for their specific application.
See 'Glassware and accessories for rotary evaporators RV 10/RV 8' for details of glassware available for the Flex Package