Drukuj
Wyparki próżniowe, Laborota 20 control
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 PLN
531-3411 531-3415
Wyparki próżniowe, Laborota 20 control
Wyparki Wyparki rotacyjne
Wyparka rotacyjna w skali półtechnicznej maksymalnie do 20 L.
  • Oddzielne, jasne wyświetlacze cyfrowe dla wszystkich parametrów destylacji
  • Indywidualnie programowane rampy
  • Opatentowany zintegrowany system wsparcia kolby destylacyjnej umożliwia wykonanie operacji wymiany wymagając tylko jednej osoby w przeciągu kilku sekund
Cechy:
Wbudowany kontroler próżni oraz temperatury
Zawiera wbudowany system automatycznego napełniania łaźni wodnej więc nie ma obaw o pracę na sucho. Zabezpiecza on również przez rozlaniem i potencjalnym zalaniem laboratorium.
Opatentowana pokrywa ochronna zabezpiecza przed odłamkami szkła jednocześnie zapewnia wizualną kontrolę przebiegu procesu. Dodatkowo system mocowania kolby odbieralnika zabezpiecza przed stłuczeniem szkła.
Kolby posiadają wzmocnione dno. Zawory spustowe w standardzie.
Interfejs RS232 do programowania i monitorowania procesu destylacji
Możliwe wybory zestawów szkła:
R: zawiera jedną pionową chłodnicę wodną rosnąca, jedną 20 L kolbę destylacyjną, jedną kolbę odbieralnika 10 L. Jest zalecane dla wszystkich standartowych destylacji.
R Shorty: identyczny zestaw szkła jak R lecz wyposażony w chłodnicę która jest 320 mm krótsza. Zdolność destylacji jest identyczna. Jest to idealne rozwiązanie dla labolatoriów, gdzie wysokość urządzenia jest ograniczona.
RC: zawiera jedną pionową chłodnicę wodną rosnącą, jedną 20 L kolbe destylacyjną, dwie kolby odbieralnika 10 L. Jest zalecane dla wszystkich standardowych destylacji.
RC Shorty: identyczny zestaw szkła jak RC lecz wyposażony w chłodnice, która jest 320 mm krótsza. Zdolność destylacji jest identyczna. Jest to idealne rozwiązanie dla labolatoriów gdzie wysokość urządzenia jest ograniczona.
A: zawiera jedną chłodnicę wodną malejącą, jedną 20 L kolbę destylacyjną, jedną kolbę odbieralnika 10 L. Jest zalecany do wszystkich rozpuszczalników które mają tendencję do rozpryskiwania i pienienia.
AC: zawiera jedną chłodnicę wodną malejącą, jedną 20 L kolbę destylacyjną, dwie kolby odbieralnika 10 L. Jest zalecany do wszystkich rozpuszczalników które mają tendencję do rozpryskiwania i pienienia.
A2: zawiera jedną rosnącą i jedną malejącą chłodnicę wodną, jedną 20 L kolbę destylacyjną, jedną kolbę odbieralnika 10 L. Jest idealny dla rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia. Daje najwyższe stopy odzysku.
A2C: zawiera jedną rosnącą i jedną malejącą chłodnicę wodną, jedną 20 L kolbę destylacyjną, dwie kolby odbieralnika 10 L. Jest idealny dla rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia. Daje najwyższe stopy odzysku.
Laborota 20 control compact: Wersja standardowa.
Laborota 20 control safety: Wersja z ochroną przed wybuchem/implozją.
- Kolba reakcyjna z bezpiecznego powlekanego szkła
- Pokrywa ochronna z przezroczystego tworzywa sztucznego dla całego zestawu szkła
Oba modele mają takie same właściwości lecz tylko Laborota 20 control safety jest dostarczana z funkcjami bezpieczeństwa:
- Metalowa rama i bezpieczne szkło zakrywa łaźnię kompletnie
- Odporne dżwiczki wykonane z przeźroczystego PMMA osłaniają części szklane i odbieralnik
- Bezpieczeństwo użytkownika jest zapewnione dzięki drzwiczkom wykonym z PMMA o wysokiej odporności, osłaniającym odbieralnik kolby