Drukuj
Płytki do wizualizacji
Dostawca: EMBITEC
EP-1047 EP-1048
730-2202EA 79.7 PLN
730-2202 730-2203
Płytki do wizualizacji
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.