Drukuj
Sondy tlenowe do zastosowań przemysłowych, OxyFerm FDA
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
237453 237454 237450 237452 237455 237540 237541 237542 237543 237544
662-0175EA 10350 PLN
662-0175 664-0202 664-0200 664-0201 664-0203 664-0222 664-0221 664-0220 664-0219 664-0218
Sondy tlenowe do zastosowań przemysłowych, OxyFerm FDA
Elektrody Sondy tlenu rozpuszczonego
Te elektrochemiczne czujniki tlenu są idealne do zastosowań wymagających wysokich standardów higienicznych, np. w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii oraz w produkcji żywności i napojów. Czujniki są wyposażone w membranę zatwierdzoną przez FDA do stosowania w procesach higienicznych. Są odporne na sterylizację parową, autoklawowanie i czyszczenie CIP.
  • Sterylizacja parowa, czyszczenie na miejscu (CIP), autoklawowalne
  • Niski dryft zapewnia wiarygodne pomiary i szybką reakcję
  • Niższy koszt posiadania dzięki wydłużonym cyklom serwisowym
Specyfikacja techniczna
O₂: 10 ppb do nasycenia lub 0,1 - 200% powietrza.
Temperatura: 0 - 130 °C; max. 4 bary.
TC: 22 kOhm NTC.
ATEX / IECEx approval: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db
Certyfikaty: Atest ATEX/IECEx: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db.