Drukuj
Przystawka do lodu, SnowPack
Dostawca: BURKLE
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 1540 PLN
474-3110 474-0057
Przystawka do lodu, SnowPack
Wytwornice suchego lodu
Przystawka do suchego lodu SnowPack umożliwia uzystkanie lodu o temperaturze do − 79° C w formie tabletek, w kilka minut bez koniecznści użycia energii elektrycznej. Prosta budowa pozwala na montaż przystaki na każdej butli CO₂.
  • Idealny do transportu cieczy chłodzącej
  • Prosta obsługa