Drukuj
Biurety cyfrowe, solarus®
Dostawca: HIRSCHMANN
9392020 9392050 9392010
613-3255EA 5240 PLN
613-3255 613-3256 613-1476
Biurety cyfrowe, solarus®
Biurety
Zmienna objętość.
  • Integralny panel słoneczny dostarcza energię do elementów elektronicznych, takich jak wyświetlacz cyfrowy, więc nie ma potrzeby wymiany lub ładowania baterii
  • Łatwy w użyciu system recyrkulacji do szybkiego oprózniania bez utraty odczynników
  • Dwukierunkowy interfejs RS232 i USB
  • Części, które mają kontakt z odczynnikiem nadają się do sterylizacji
  • Certyfikat jakości i zgodności
Te innowacyjne biurety cyfrowe z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi i sterowaniem ręcznym służą do dokładnego miareczkowania.
Informacje do zamówienia: w komplecie 3 adaptery (A32, A38, S40), rurka wypływowa, rurka napełniająca, indywidualny numer seryjny i certyfikat.