Drukuj
Dozowniki butelkowe, ceramus®-classic
Dostawca: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 1810 PLN
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dozowniki butelkowe, ceramus®-classic
Dozowniki butelkowe
Stała lub zmienna pojemność, autoklawowalne.
  • Precyzyjna regulacja objętości pokrętłem
  • Ceramiczny tłok o wysokiej czystośći gwarantują chemiczną i termiczną odporność
  • Certyfikacja jakości i zgodności
Informacje do zamówienia: Dostarczany z gwint A32, trzy adaptery (A 32, A 38, S 40), rurka zasysająca z nakrętką łączącą, certyfikat jakości z numerem seryjnym.