Drukuj
Dozowniki butelkowe, EM-dispenser
Dostawca: HIRSCHMANN
9340200 9360200
613-3234EA 1340 PLN
613-3234 613-3251
Dozowniki butelkowe, EM-dispenser
Dozowniki butelkowe
PP z tłokiem szklanym, o zmiennej objętości, autoklawowalne.
  • Do nieagresywnych roztworów wodnych oraz cieczy organicznych obojętnych dla PP
  • Precyzyjna regulacja objętości pokrętłem
  • Certyfikat jakości i zgodności
Informacje do zamówienia: Dostarczany z gwint dozownika A32, trzy adaptery (A28, A45, S40), rurka zasysająca z nakrętką, rurka spustowa oraz certyfikat jakości z numerem seryjnym.