Drukuj
VWR®, Dozowniki butelkowe
Dostawca: VWR Collection
612-4750EA 1670 PLN
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Dozowniki butelkowe
Dozowniki butelkowe
Zmienna objętość, możliwość sterylizacji w autoklawie.
  • System zaworów ze stalową sprężyną
  • PP z precyzyjnym szklanym cylindrem
  • Szybki i łatwy w użyciu system ustawiania głośności
  • Dodatkowa obrotowa precyzyjna regulacja głośności do użytku prawo- lub leworęcznego
  • Adapter umożliwia obrót dozownika na butelkach do żądanej pozycji
Te standardowe jednostki PP, ze szklanym cylindrem, są odpowiednie do cieczy wodnych, rozcieńczonych kwasów i zasad - nie do użytku z rozpuszczalnikami i kwasem fluorowodorowym, które atakują PP (do butelek z gwintem GL 32). Szklany cylinder i szklany tłok w obudowie z PTFE, z korpusem z PP, modele są przeznaczone do roztworów wodnych, słabo stężonych kwasów, roztworów alkalicznych i cieczy krystalizujących kompatybilnych z PP. Cylindry ze szkła oranżowego, tłok z przezroczystego szkła, z korpusem z PP, nadają się do cieczy wrażliwych na światło, kompatybilne z PP.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwoma adapterami (GL 40 i GL 45) i certyfikatem kalibracji.