Drukuj
Zbiorniki do ciekłego azotu, TR
Dostawca: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 5080 PLN
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Zbiorniki do ciekłego azotu, TR
Dewary i naczynia kriogeniczne
Range of non-pressurised vessels used to store and transport liquid nitrogen.
Light alloy construction with composite material neck.