Drukuj
Naczynie Dewara, typ AL.
Dostawca: KGW
1272 1273 1274 1291 1293 1294 1292
478-0735EA 2350 PLN
478-0735 478-4406 478-4408 478-4411 478-4415 478-4420 478-4413
Naczynie Dewara, typ AL.
Dewary i naczynia kriogeniczne
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle