Drukuj
Chłodnice cyrkulacyjne seria FL
Dostawca: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 25550 PLN
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Chłodnice cyrkulacyjne seria FL
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Kompaktowe, ergonomicznie zaprojektowane agregaty chłodnicze, które posiadają zintegrowane zbiorniki ze stali nierdzewnej o dużej pojemności Modele mogą być chłodzone wodą lub powietrzem. Używane w wyparkach obrotowych, autoklawach, naczyniach reakcyjnych i do rutynowego chłodzenia laboratoryjnego. Wszystkie urządzenia posiadają wyświetlacz LED, temperatury rzeczywistej/punktu nastawy, zintegrowany z wodoodporną klawiaturą.Wpuszczane uchwyty do łatwego przenoszenia zintegrowane w obudowie. Uchylna taca służy jako schowek na instrukcję obsługi i inne dokumenty. Zdejmowana kratka wentylacyjna pozwala na łatwe czyszczenie skraplacza Otwory wentylacyjne znajdują się z przodu i z tyłu, dzięki czemu jednostki można umieścić bezpośrednio obok siebie. Modele FL2503 do FLW11006 posiadają funkcję wczesnego ostrzegania z czujnikiem monitorującym zabrudzenie skraplacza oraz diagnostykę online z funkcją 'BlackBox'.
  • Zakres temperatury od −20 do +40 °C, a regulator PID umożliwia stabilność temperatury ±0,5 °C
  • Urządzenia są napełniane od góry, mają ochronną pokrywę na zawiasach i zawierają dobrze widoczny wskaźnik poziomu
  • Modele z pompą ciśnieniową >Wyświetlanie ciśnienia pompy na manometrze o wartości 1 bara oraz bypass ciśnienia pompy umożliwiający regulację wydajności pompy
  • Wizualne i dźwiękowe alarmy niskiego poziomu cieczy
  • Interfejs RS232 i analogowe wyjście alarmowe są umieszczone na przednim panelu dla łatwego dostępu
Maks. przepływ/max. nacisk:
FL_00: 15 L/min, ciśnienie 350 mbar
FL_01: 23 L/min, ciśnienie 1000 mbar
FL_03: 40 L/min, ciśnienie 500- 3000 mbar
FL_06: 60 L/min, ciśnienie 500- 6000 mbar
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
Certyfikaty: Stopień ochrony IP zgodnie z IEC529; IP 21
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwoma końcówkami z zadziorami do rur o średnicy wewnętrznej 8 i 12 mm. Do tych urządzeń zalecana jest woda, mieszanka wodno-glikolowa oraz płyn do kąpieli Julabo Thermal. Uwaga: jednostki FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 i FLW20006 wymagają zasilania trójfazowego.
Uwaga: Notatka: Wydajność chłodnicza przy 20; 0; −10 °C