Drukuj
VWR®, Cyrkulatory z chłodzeniem
Dostawca: VWR
462-7041EA 48320 PLN
462-7041 462-7040 VWRU13271-218 462-7033 462-7032 VWRU13271-214 462-7038 462-7035 VWRU97044-098 462-7039
VWR®, Cyrkulatory z chłodzeniem
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Cyrkulatory z chłodzeniem są przyjazne dla środowiska , oszczędzają wodę i są doskonałym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających utrzymania stałej temperatury w układach otwartych i zamkniętych. Zapewniają dobrą jakość chłodzenia w niskiej cenie. Z zakresem temperatur od −10 do +40 °C idelanie nadają się do wielu procesów i rutynowych zastosowań.
  • Wyjątkowa wydajność chłodzenia i szeroki zakres temperatur od −10 do +40 °C.
  • Bardzo wyraźny cyfrowy wyświetlacz ułatwiający odczyt temperatury, przepływu i/lub ciśnienia, nawet z dużej odległości.
  • Optyczny i dźwiękowy alarm przekroczenia zadanych parametrów.
  • Możliwość zadania górnych i dolnych limitów temperatury, funkcja alarmu niskiego poziomu cieczy, stabilność temperatury z funkcją kalibracji i opcjonalne interfejsy dla różnych funkcji, takich jak zdalne sterowanie
Dostępne są dwie wersje pomp, szeroki wybór objętości chłodzenia i rozmiarów kompresorów Urządzenia charakteryzują się łatwym programowaniem, jasnym i czytelnym wyświetlaczem LED Pompy odśrodkowe (seria MD) generują wysokie przepływy przy względnie niskim ciśnieniu Pompy wyporowe (seria PD) mają mniejszą prędkość przepływu, ale zapewniają większe regulowane ciśnienie dla bardziej zaawansowanych zastosowań System modułowy utrzymuje stabilną temperaturę, nawet w zmiennych warunkach obciążenia Cyrkulatory z chłodzeniem gwarantują stabilność temperatury ± 0,1 °C. Wymiary (WxHxD): 285×285×702 mm.
Maks. przepływ/maks. ciśnienie:
Modele MD: 14,7 L/min, 0,66 bar modele
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Dodatkowe informacje: Dostarczane z ½" blokowanymi złączkami wlotowymi i wylotowymi NPT oraz blokowanymi kółkami. Każda jednostka jest dostarczana wraz z trzema wtyczkami: EU, UK i CH do użytku w krajach europejskich Proszę skontaktować się z biurem sprzedaży Avantor, aby otrzymać dodatkowe informację
Uwaga: Zdolność chłodzenia w +20, +10 i 0 °C