Drukuj
Mikrowirówka MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Dostawca: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 6730 PLN
521-0012 521-0013 521-2207 521-2208
Mikrowirówka MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Wirówki Mikrowirówki
Te Mikrowirówki są łatwe w użyciu, idealne do badań, stacji roboczych i praktycznej pracy.
  • Zwarta budowa
  • Stabilne i niezwykle ciche
  • Oddzielny przycisk short-spin pozwalający szybko i wygodnie uruchamiać wirowanie
  • Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy zapobiega nagrzewaniu się próbek i skraca proces obróbki
  • Z wyraźnym cyfrowym wyświetlaczem czasu i prędkości obrotowej i timerem od 15 sekund do 30 min dla MiniSpin® i od 15 s do 99 min dla MiniSpin® Plus
  • Zasilacz zintegrowany z ramą
Dodatkowe informacje: Dostarczany ze stałokątowym wirnikiem na mikroprobówki.