Drukuj
Koncentratory próżniowe, CentriVap®
Dostawca: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 51000 PLN
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Koncentratory próżniowe, CentriVap®
Wyparki Koncentratory wirówkowe
Koncentratory próżniowe CentriVap® są dostępne w różnych konfiguracjach. Modele CentriVap® DNA dostarczane z wbudowaną pompą membranową 34 l/min, dwoma płapkami szklanymi o poj. 177 ml oraz wirnikiem DNS (60× 1,5/2,0 ml i 72× 0,5 ml). Modele z pokrywką szklaną zalecane się odparowania rozpuszczalników, które nie są kompatybilne z akrylem (aceton, acetonitryl, etanol, DMSO, itp). Modele kwasoodporne są zalecane do rozpuszczalników korozyjnych (TFA, kwas octowy, itp.).
  • Komora aluminowa malowana proszkowo lub pokryta tworzywem PTFE w przypadku modelu o wysokiej odporności chemicznej
  • Funkcja wirowania aż do 1725 min-1 oraz funkcja grzania do +100 °C sterowane za pomocą mikroprocesora
  • Panel kontrolny z przyciskami: On/off, grzanie wstępne, szybkie grzanie, ustawienia, trzy przyciski QuickStart oraz QuickStop
  • Automatyczny zawór uwalniający
  • Szeroki ekran LCD, wyświetlający numer programu, aktualną temperaturę, godzinę, czas cyklu
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Informacje do zamówienia: Informacje o dostawie: Pompa próżniowa, wirnik oraz płapka są niezbędne do użytkowania urządzenia, oraz powinny zostać zakupione osobno ( poza modelem CentriVap DNA) . W celu omówienia metodyki należy skontaktować się z lokalnym biurem Avantor, który pomoże w doborze odpowiednich akcesorii (pompy, rotoru oraz płapki). Dostepne są rowniez inne modele koncentratorów.