Drukuj
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 1600 PLN
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™
Aparaty do blottingu
The TurboBlotter™ system is a rapid, downward blotting device for high-resolution transfer of DNA and RNA. The conventional Northern/Southern transfer stack has been turned upside down in order to take advantage of gravity.
  • Szybki - kapilarny zniżkowy przepływ umożliwia transfer buforów zasadowych w jedną godzinę i neutralny (SSC) transfer w ciągu trzech godzin
  • Ekonomiczne - urządzenie do blottingu wielokrotnego użytku, zużywa mniej buforu i papieru do blottingu, dostępne są zestawy uzupełniające
  • Kompaktowy - ma niewielkie rozmiary i jest ustawny dla wielu