Drukuj
VWR®, Bloki grzewcze i akcesoria do bloków grzewczych
Dostawca: VWR Collection
460-3211EA 705 PLN
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Bloki grzewcze i akcesoria do bloków grzewczych
Bloki grzewcze Bloki - akcesoria
wykonany z litego bloku aluminium.
  • Ustawienie probówek blisko ścianek bloku pozwala zmaksymalizować wymianę ciepła
  • Każdy blok posiada termometr do pomiaru temperatury bloku
Pojedynczy blok: 95×76×51 mm
Podwójny blok: 95×152×57 mm